Print…
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Fornecedor: VWR Collection
817-0100EA 24.6 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Fitas adesivas
A base em polietileno com adesivo de acrílico tem uma baixa desgasificação e boas propriedades de abertura limpa. Processadas em ambiente controlado, as fitas são enroladas sobre um núcleo de plástico e embaladas individualmente.
  • Sobrerrotulagem (para proteger os rótulos de papel)
  • Manutenção
  • Codificação por cores
Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.
Length: 32,9 m
Different colours available.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable