Print…
Medidores multiparâmetros, portáteis, Portavo® 907
Fornecedor: KNICK
907MULTICOND 907MULTIOXY 907SETMULTILDO
665-0287EA 1800 EUR
665-0287 664-0138 665-0361
Medidores multiparâmetros, portáteis, Portavo® 907
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Instrumentos versáteis e portáteis podem medir o pH, ORP, condutividade e oxigénio/oxigénio óptico. Graças à sua robustez e a grande selecção de sensores adequados são perfeitamente adequados tanto para laboratório, como para aplicações de processos. Impermeável, de acordo com IP 66/IP 67.
  • Caixa de plástico reforçado para aplicações industriais exigentes
  • Cobertura integrada protege o display e funciona como suporte de laboratório
  • Display a cores de alta resolução é transreflectivo e legível sob luz solar directa
  • A função de registo de dados pode armazenar até 10 000 valores
  • Com entrada digital Memosens, permite que os sinais sejam digitalizados e transferidas indutivamente, i.e., por intermédio de uma ligação sem contacto
  • Recipiente para sensor integrado (recipiente protector para sensor) impede a secagem e danos
  • Possibilidade de efectuar medições ópticas de oxigénio
Portavo® 907 OXY Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 LDO Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, a carrying case and buffer solutions.
Portavo® 907 pH Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens sensor SE 102 NMS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Portavo® 907 Multi Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens pH sensor SE 102 NMS, Meosens conductivity sensor SE 615/1-MS, Memosens oxygen sensor SE 715/1-MS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Fornecimento: Fornecido com manual, 4 pilhas AA, alça de transporte, certificado de fábrica, porta micro USB para ligação a PC, cabo USB (1,5 m) e software para PC Paraly® 112. Todos os instrumentos, excepto o conjunto, são fornecidos sem eléctrodo, que tem de ser pedido à parte.