Print…
Condutivímetros portáteis, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Fornecedor: KNICK
902COND 904COND 904SET-COND 904XCONDSET
663-0224EA 1160 EUR
663-0224 663-0225 663-0258 KNIC904XCONDSET
Condutivímetros portáteis, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Estes medidores portáteis e intuitivos são adequados para as medições de rotina de condutividade. A sua versátil funcionalidade, robustez e a vasta seleção de sensores tornam-nos a escolha perfeita tanto para o laboratório como para aplicações de processos. São impermeáveis de acordo com as normas IP 66/IP 67.
  • Reinforced plastic enclosure for rough industrial applications
  • Integrated cover protects the display and serves as laboratory stand
  • Analogue (DIN) sensor input and digital Memosens® input, which allows signals to be digitised and transferred via a non contact connection
  • Integrated sensor quiver (protective container for sensor) prevents sensor drying out and becoming damaged
  • Clear glass display is easy to read, even after years of use
  • Automatic status check of the device and sensor; evaluation of the sensor data end calibration intervals
  • Memosens®: All information on sensor life are saved directly on the sensor (history of calibration, operation time, lifetime, sensor wear, SIP cycles…)
O Portavo® 904 dispõe adicionalmente de um registador de dados com uma capacidade para 5000 valores, porta micro USB para ligação a PC, uma fonte de alimentação, software Paraly 112 para PC e acumulador de iões.
O Portavo® 904 ATEX é o único analisador portátil com aprovação ATEX para zona 0/1. Está protegido contra explosões e pode ser usado em áreas perigosas.
Informações de encomenda: Equipamentos fornecidos sem eléctrodos, necessário encomendar separadamente.