Print…
L-Methionine-[methyl-¹³C,methyl-D₃] (99% ¹³C , 99% D), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
299154-1G 299154-250MG
SIAL299154-1GEA 1160 EUR
SIAL299154-1G SIAL299154-250MG
L-Methionine-[methyl-¹³C,methyl-D₃] (99% ¹³C , 99% D), Sigma-Aldrich®
L-Methionine-[methyl-¹³C,methyl-D₃]
Fórmula: C₅H₈D₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 73488-65-0