Print…
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Mentha-6,8-dien-2-ol, (5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W224707-100G-K W224707-1KG-K
SIALW224707-100G-KEA 120 EUR
SIALW224707-100G-K SIALW224707-1KG-K
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers), Sigma-Aldrich®
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Número MDL : MFCD00869995
Número CAS: 99-48-9
EINECS: 202-757-4