(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20636.09
B20636.18
B20636.30
B20636.09EA
70.4
EUR
B20636.09
B20636.18
B20636.30
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers)
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Fórmula:
C₁₀H₁₆O Ponto de ebulição: 227 °C Densidade: 0,96 Ponto de Inflamação: 98 °C (209 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00869995 Número CAS: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |