Print…
Calcein
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oftasceina, Fluorescein Complexon, Oftasceinum, 2,7-Bis[bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, Oftasceine, 2,2',2'',2'''-(((3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-2',7'-diyl)bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Fluorexon, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein, NSC 298193
410630050 410630250
ACRO410630050EA 125 EUR
ACRO410630050 ACRO410630250
Calcein
Calcein
Fórmula: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Peso Molecular: 622.53 g/mol
Ponto de Fusão: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005049
Número CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Suitability (for Ca determination) Passes test