Print…
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chlorophthalazin-1(2H)-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one
H27515.06 H27515.03
H27515.06EA 328 EUR
H27515.06 H27515.03
1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
1-Chlorophthalazin-4-one
Purity: 98% CAS No.: 2257-69-4 Molecular Formula: C8H5ClN2O Formula Weight: 180.59 Melting Point: 270-274° MDL No.: MFCD00102192
Fórmula: C₈H₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102192
Número CAS: 2257-69-4