1-Chlorophthalazine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27143.09
H27143.03
H27143.09EA
416
EUR
H27143.09
H27143.03
1-Chlorophthalazine ≥97%
1-Chlorophthalazine
Purity: 97%
CAS No.: 5784-45-2
Molecular Formula: C8H5N2Cl
Formula Weight: 164.59
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 109-112°
MDL No.: MFCD00024141
Fórmula:
C₈H₅ClN₂ Ponto de Fusão: 109…112 °C |
Número MDL :
MFCD00024141 Número CAS: 5784-45-2 |