Print…
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41636.0005 8.41636.8500
8.41636.0005EA 91.9 EUR
8.41636.0005 8.41636.8500
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) ≥98.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Fórmula: C₁₄H₁₆BNO
Peso Molecular: 225.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014823
Número CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
Encomendar
CAS 524-95-8
Synonyms Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester
Hill Formula C₁₄H₁₆BNO
Molar Mass 225.09 g/mol
Melting Point 189 - 194 °C
Storage Store below +15°C.
Assay (HClO₄) ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR) conforms