Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
A16606.06
A16606.14
A16606.06EA
97.9
EUR
A16606.06
A16606.14
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB)
Purity: 98%
CAS No.: 524-95-8
Molecular Formula: C14H16BNO
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 187-190°
Beilstein Reference: 2942273
Fórmula:
C₁₄H₁₆BNO Ponto de Fusão: 187…190 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014823 Número CAS: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |