Iminodibenzyl 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A19204.14
A19204.22
A19204.36
A19204.14EA
38.8
EUR
A19204.14
A19204.22
A19204.36
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Purity: 97%
CAS No.: 494-19-9
Molecular Formula: C14H13N
Formula Weight: 195.27
Odour: Odourless
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 152732
MDL No.: MFCD00005070
Fórmula:
C₁₄H₁₃N Ponto de Fusão: 105…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005070 Número CAS: 494-19-9 EINECS: 207-787-1 |