Print…
Iminodibenzyl 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
122070250 122071000
ACRO122070250EA 36.3 EUR
ACRO122070250 ACRO122071000
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Fórmula: C₁₄H₁₃N
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005070
Número CAS: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %