Print…
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A14102.03 A14102.06
A14102.03EA 33.6 EUR
A14102.03 A14102.06
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride ≥97%
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 3747-74-8 Molecular Formula: C10H8ClN.HCl Formula Weight: 214.10 Melting Point: 184-190° Beilstein Reference: 3565832
Fórmula: C₁₀H₉Cl₂N
Peso Molecular: 214.10 g/mol
Ponto de Fusão: 184…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012734
Número CAS: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3