Print…
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one, Coumarin 6
405505000 405500025
ACRO405505000EA 45.8 EUR
ACRO405505000 ACRO405500025
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin 98%, puro
3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Fórmula: C₂₀H₁₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041869
Número CAS: 38215-36-0
EINECS: 253-830-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 455 to 461 nm (0.005g/l,Ethanol)
Molar absorption coefficient 40800 l/(mol.cm) (at Lambda max)
Optimum lasing 523 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test