Print…
L(-)-Carnitine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C0158-1G C0158-100G C0158-25G C0158-5G
SIALC0158-1GEA 56 EUR
SIALC0158-1G SIALC0158-100G SIALC0158-25G SIALC0158-5G
L(-)-Carnitine, Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitine
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Número MDL : MFCD00038747
Número CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0