Print…
L(-)-Carnitine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
A17618.09 A17618.18
A17618.09EA 99.1 EUR
A17618.09 A17618.18
L(-)-Carnitine ≥99%
L(-)-Carnitine
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Peso Molecular: 161.20 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038747
Número CAS: 541-15-1
EINECS: 208-768-0