Print…
L(-)-Carnitine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Levocarnitine hydrochloride, L-Carnitine hydrochloride, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, LC-80, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, L-Carnitine chloride, (R)-Carnitine hydrochloride, Levocarnitine chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C0283-1G C0283-100G C0283-10MG C0283-25G C0283-5G
SIALC0283-1GEA 66.3 EUR
SIALC0283-1G SIALC0283-100G SIALC0283-10MG SIALC0283-25G SIALC0283-5G
L(-)-Carnitine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(-)-Carnitine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO₃
Número MDL : MFCD00066100
Número CAS: 6645-46-1
EINECS: 229-663-6