DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16589.14
A16589.22
A16589.14EA
33.2
EUR
A16589.14
A16589.22
DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
DL-Carnitine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 461-05-2
Molecular Formula: C7H15NO3.HCl
Formula Weight: 197.66
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 4163212
Merck Reference: 14,1849
MDL No.: MFCD00011904
Fórmula:
C₇H₁₆ClNO₃ Ponto de Fusão: 196…200 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011904 Número CAS: 461-05-2 EINECS: 207-309-1 Merck Index: 14,1849 |