Print…
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em DMF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
81801-100ML 81801-25ML
SIAL81801-100MLEA 516 EUR
SIAL81801-100ML SIAL81801-25ML
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em DMF, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Fórmula: C₉H₂₁O₆P₃
Peso Molecular: 318.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006583
Número CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 3286
ADR: 3 II