Print…
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em DMF, T3P® para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
8.43944.0025EA 68.9 EUR
8.43944.0025 8.43944.0100 8.43944.0050
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em DMF, T3P® para síntese, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Fórmula: C₉H₂₁O₆P₃
Peso Molecular: 318.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006583
Número CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Encomendar
Boiling Point 153 °C (1013 hPa) (Dimethylformamide)
Flash Point 58 °C (Dimethylformamide)