Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% em DMF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
L19271.09
L19271.18
L19271.09EA
37.2
EUR
L19271.09
L19271.18
Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% em DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4505
Boiling Point: 153°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00006583
Fórmula:
C₉H₂₁O₆P₃ Ponto de ebulição: 153 °C Densidade: 1,090 Ponto de Inflamação: 62 °C (143 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006583 Número CAS: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 3265 ADR: 8,II |