Print…
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) em DMF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
374660250 374661000
ACRO374660250EA 84.9 EUR
ACRO374660250 ACRO374661000
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) em DMF
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Fórmula: C₉H₂₁O₆P₃
Ponto de ebulição: 153 °C
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006583
Número CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Solution
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Assay ≥50 % w/w Solids