Print…
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em acetato de etila, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
431303-10ML 431303-50ML 431303-500ML
SIAL431303-10MLEA 52.4 EUR
SIAL431303-10ML SIAL431303-50ML SIAL431303-500ML
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em acetato de etila, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Fórmula: C₉H₂₁O₆P₃
Peso Molecular: 318.19 g/mol
Número MDL : MFCD00006583
Número CAS: 68957-94-8
EINECS: 422-210-5
UN: 2924
ADR: 3 II