Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em acetato de etila, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43942.0100
8.43942.0025
8.43942.0050
8.43942.0100EA
171
EUR
8.43942.0100
8.43942.0025
8.43942.0050
Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% em acetato de etila, Sigma-Aldrich®
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Fórmula:
C₉H₂₁O₆P₃ Peso Molecular: 318.19 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00006583 Número CAS: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2924 ADR: 3 (8) II |
Boiling Point | 77 °C (1013 hPa) ethyl acetate |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | -4 °C ethyl acetate |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |