Print…
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
359955-1L 359955-250ML 359955-5ML
SIAL359955-1LEA 207 EUR
SIAL359955-1L SIAL359955-250ML SIAL359955-5ML
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2), Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Fórmula: C₄H₈BF₃O₄
Número MDL : MFCD00036359
Número CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II