Print…
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
277220250 277225000
ACRO277220250EA 28.6 EUR
ACRO277220250 ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Fórmula: C₄H₈BF₃O₄
Ponto de ebulição: 140…148 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 1,345 g/cm³
Ponto de Inflamação: 84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036359
Número CAS: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage)
Assay 33 to 37 % (BF3)
Free acid (CH3COOH) 63 to 67 %