Print…
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14545.09 A14545.18
A14545.09EA 41.8 EUR
A14545.09 A14545.18
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
Riboflavine-5'-phosphate sodium salt dihydrate
CAS No.: 6184-17-4 Molecular Formula: C17H20N4NaO9P.2H2O Formula Weight: 514.36 (478.34anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4106529 Merck Reference: 14,8201 MDL No.: MFCD00150993
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150993
Número CAS: 6184-17-4
EINECS: 204-988-6
Merck Index: 14,8201