Print…
Isophorondiamine mistura cis- e trans- 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
352942500 352940010
ACRO352942500EA 78.6 EUR
ACRO352942500 ACRO352940010
Isophorondiamine mistura cis- e trans- 99+%
Isophorondiamine
Fórmula: C₁₀H₂₂N₂
Ponto de ebulição: 247 °C
Ponto de Fusão: 10 °C
Ponto de Inflamação: 117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019397
Número CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
UN: 2289
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA