Print…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
8.22034.0010EA 117 EUR
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007002
Número CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 135 - 138 °C
Molar Mass 175.22 g/mol