Print…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 86.3 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Ponto de Fusão: 137…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007002
Número CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0