Print…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
115790050 115790250
ACRO115790050EA 92.7 EUR
ACRO115790050 ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Peso Molecular: 175.23 g/mol
Ponto de Fusão: 137…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00007002
Número CAS: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Encomendar
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone