Print…
Rosolic acid (Aurin)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
B21737.14 B21737.22
B21737.14EA 66.6 EUR
B21737.14 B21737.22
Rosolic acid (Aurin)
Rosolic acid (Aurin)
CAS No.: 603-45-2 Molecular Formula: C19H14O3 Formula Weight: 290.32 Beilstein Reference: 2055205 Merck Reference: 14,881 MDL No.: MFCD00001624
Fórmula: C₁₉H₁₄O₃
Peso Molecular: 290.32 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001624
Número CAS: 603-45-2
EINECS: 210-041-8