3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24624.03
B24624.06
B24624.14
B24624.03EA
33.7
EUR
B24624.03
B24624.06
B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3133-78-6
Molecular Formula: C10H8O2S
Formula Weight: 192.24
Melting Point: 241-244°
MDL No.: MFCD01830305
Fórmula:
C₁₀H₈O₂S Ponto de Fusão: 241…244 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01830305 Número CAS: 3133-78-6 |