Print…
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
154369-100G 154369-25G 154369-5G
SIAL154369-100GEA 967 EUR
SIAL154369-100G SIAL154369-25G SIAL154369-5G
2,6-Pyridinedimethanol, Sigma-Aldrich®
2,6-Pyridinedimethanol
Fórmula: C₇H₉NO₂
Número MDL : MFCD00006351
Número CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0