2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
L02527.06
L02527.14
L02527.06EA
83.3
EUR
L02527.06
L02527.14
2,6-Pyridinedimethanol ≥98%
2,6-Pyridinedimethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1195-59-1
Molecular Formula: C7H9NO2
Formula Weight: 139.15
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 185°/15mm
MDL No.: MFCD00006351
Fórmula:
C₇H₉NO₂ Ponto de ebulição: 185 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 110…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006351 Número CAS: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |