Print…
2,6-Pyridinedimethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
167550050 167550250 167551000
ACRO167550050EA 78.6 EUR
ACRO167550050 ACRO167550250 ACRO167551000
2,6-Pyridinedimethanol 98%
2,6-Pyridinedimethanol
Fórmula: C₇H₉NO₂
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006351
Número CAS: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
GC ≥97.5 %