N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(4-Pyridylmethyl)ethylamine, 4-(Ethylaminomethyl)pyridine
L13714.14
L13714.06
L13714.14EA
106
EUR
L13714.14
L13714.06
N-Ethylpyridine-4-methylamine 96%
N-Ethylpyridine-4-methylamine
Purity: 96%
CAS No.: 33403-97-3
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.5175
Boiling Point: 103-105°/8mm
Beilstein Reference: 471685
MDL No.: MFCD00023632
Fórmula:
C₈H₁₂N₂ Peso Molecular: 136.20 g/mol Ponto de ebulição: 103…105 °C (8 mmHg) Densidade: 0.98 Ponto de Inflamação: 89 °C (192 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00023632 Número CAS: 33403-97-3 EINECS: 251-506-5 |