Print…
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)picolinic acid
H32921.03 H32921.06 H32921.14
H32921.03EA 49.4 EUR
H32921.03 H32921.06 H32921.14
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
4-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 923169-37-3 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.15 Melting Point: 178-185° dec. MDL No.: MFCD08447083
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de Fusão: 178…185 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08447083
Número CAS: 923169-37-3