Print…
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32731.03 H32731.06
H32731.03EA 179 EUR
H32731.03 H32731.06
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate 95%
Methyl-4-(hydroxymethyl)picolinate
Purity: 95% CAS No.: 317335-15-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD09834350
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834350
Número CAS: 317335-15-2