(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
L19285.06
L19285.14
L19285.06EA
97.3
EUR
L19285.06
L19285.14
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 21543-49-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 120°/0.4mm
MDL No.: MFCD01075226
Fórmula:
C₆H₆ClNO Ponto de ebulição: 120 °C (0,4 mmHg) Ponto de Fusão: 46…49 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075226 Número CAS: 21543-49-7 |