Print…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 71.9 EUR
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆BrNO
Ponto de ebulição: 246 °C
Ponto de Fusão: 34…39 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039884
Número CAS: 33674-96-3