Print…
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
H25914.09 H25914.18
H25914.09EA 54.8 EUR
H25914.09 H25914.18
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran ≥98%
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Purity: 98% CAS No.: 36603-49-3 Molecular Formula: C11H13BrO2 Formula Weight: 257.13 Melting Point: 55-58° MDL No.: MFCD00091551
Fórmula: C₁₁H₁₃BrO₂
Ponto de Fusão: 55…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00091551
Número CAS: 36603-49-3