Lithium cobaltite (lithium cobalt(III) oxide) ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42090.14
42090.22
42090.14EA
167
EUR
42090.14
42090.22
Lithium cobaltite (lithium cobalt(III) oxide) ≥99.5% (baseado nos metais)
Lithium cobaltite (lithium cobalt(III) oxide)
Purity: 99.5%
CAS No.: 12190-79-3
Molecular Formula: LiCoO2
Formula Weight: 97.88
Physical Form: 5 Micron APS Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049786
Fórmula:
CoLiO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049786 Número CAS: 12190-79-3 EINECS: 235-362-0 |