Phenyl phosphorodiamidate 98+%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13562.09
A13562.18
A13562.09EA
374
EUR
A13562.09
A13562.18
Phenyl phosphorodiamidate 98+%, hastes
Phenyl phosphorodiamidate
Purity: 98+%
CAS No.: 7450-69-3
Molecular Formula: C6H9N2O2P
Formula Weight: 172.12
Melting Point: 180-185°
Beilstein Reference: 608629
Fórmula:
C₆H₉N₂O₂P Ponto de Fusão: 180…185 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014767 Número CAS: 7450-69-3 EINECS: 231-218-6 |