Print…
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Fornecedor: Biotium
10010-1 10010
10010-1EA 1240 EUR
10010-1 10010.
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2)
Fórmula: C₁₀H₇Na₂O₆P
Número MDL : MFCD00037614
Número CAS: 22919-26-2
EINECS: 245-325-0