Print…
4-Methylumbelliferyl phosphate
Fornecedor: Biotium
10009-1 10009
10009-1EA 1130 EUR
10009-1 10009.
4-Methylumbelliferyl phosphate
4-Methylumbelliferyl phosphate
Fórmula: C₁₀H₉O₆P
Número MDL : MFCD00016969
Número CAS: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7