Print…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato)
Fornecedor: Biotium
Atenção
Sinônimos: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
10002-2 10002 10002-1
10002-2EA 2080 EUR
10002-2 10002. 10002-1
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato)
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Fórmula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040636
Número CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1