Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B6149-100MG B6149-1G B6149-25MG B6149-500MG B6149-50MG B6149-5G
SIALB6149-100MGEA 167 EUR
SIALB6149-100MG SIALB6149-1G SIALB6149-25MG SIALB6149-500MG SIALB6149-50MG SIALB6149-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Fórmula: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Número MDL : MFCD00036757
Número CAS: 102185-33-1