Tricalcium diarsenate ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
39219.18
39219.30
39219.18EA
141
EUR
39219.18
39219.30
Tricalcium diarsenate ≥95%
Tricalcium diarsenate
Purity: 95%
CAS No.: 7778-44-1
Molecular Formula: Ca3(AsO4)2
Formula Weight: 398.03
Physical Form: -80 Mesh Powder
Density: 3.62
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1573
MDL No.: MFCD00049407
Fórmula:
As₂Ca₃O₈ Densidade: 3,62 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049407 Número CAS: 7778-44-1 EINECS: 231-904-5 UN: 1573 ADR: 6.1,II |